Learn More
Thermo Scientific™ Solución de dATP (100 mM)
Código de producto. 10528730 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.25 mL
Tamaño de la unidad:
0.25 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10528730 0.25 mL 0.25 ml
1 options
Código de producto. 10528730 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor R0141
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Optimice las aplicaciones de biología molecular con este dATP extremadamente puro.
Thermo Scientific™ dATP (2'-deoxyadenosine 5'-triphosphate) is highly stable nucleotide, supplied as 100 mM aqueous solution titrated to pH 7.3-7.5 with NaOH. The nucleotide has greater than 99% purity and is free of nuclease activities and human and E. coli DNA. It is designed for many different molecular biology applications.
Features
  • Greater than 99% purity confirmed by HPLC
  • Free of human and E. coli DNA
  • Highly stable
Applications
  • Long range PCR (40 kb)
  • cDNA synthesis and RT-PCR
  • PCR, qPCR
  • Standard PCR
  • High fidelity PCR
  • DNA labeling and sequencing
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 100 mM
Contenido y almacenamiento dATP Solution, 100 mM (0.25 mL)
Store at –20°C.
Formulario Líquido
Etiqueta o tinte Sin marcar
Grado de pureza o calidad > 99%
Cantidad 0.25 mL
Condiciones de envío Dry Ice
Para utilizar con (aplicación) PCR estándar, High-fidelity PCR, RT-PCR, Real Time PCR (qPCR)