Learn More
Thermo Scientific™ Lambda DNA (dam–, dcm–)
Código de producto. 10252690 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 μg
Tamaño de la unidad:
500 microgramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10252690 500 μg 500 microgramos
1 options
Código de producto. 10252690 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor SD0021
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Genere fragmentos marcadores de tamaño de ADN con este ADN lineal de doble cadena, un sustrato común para endonucleasas de restricción.
Lambda es un bacteriófago moderado que infecta a Escherichia coli. El ADN del virión es lineal y bicatenario (48502 nt) con extremos 5’ complementarios monocatenarios de 12 bp. Después de que la partícula de fago inyecta su cromosoma en la célula, el cromosoma circula mediante la unión de extremos. En la vía lítica, se expresan los genes fágicos que codifican la replicación, la lisis y las proteínas del virión. El cromosoma se replica y las réplicas se dividen y empaquetan en partículas fágicas progenie. En la vía lisogénica, se reprime la expresión del gen fágico y el cromosoma circular se inserta en el cromosoma bacteriano por recombinación.
Características destacadas
ADN de fago lambda es un sustrato común para endonucleasas de restricción y para generar fragmentos marcadores de tamaño de ADN. Para el aislamiento a gran escala del ADN de fago, se usa a menudo cI857Sam7, un mutante portador de cuatro mutaciones conocidas. La secuencia de ADN utilizada para construir un mapa de restricción alfa del fago incluye estas mutaciones. El mapa muestra enzimas que cortan el ADN lambda. Las enzimas producidas por Thermo Scientific se muestran en naranja (consulte la figura siguiente).
El ADN lambda (dam-, dcm-) está aislado de una cepa lisogénica de E. coli GM2163 inducible por calor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 0,3 μg/μL
Tipo de muestra ADN
Tipo de producto final ADN
Para utilizar con (aplicación) Electroforesis en gel de ácido nucleico/clonación
Incluye [otros]
Tipo de producto ADN lambda
Cantidad 500 μg
Especie Fago lambda