Learn More
Thermo Scientific™ CpG Methylated Human Genomic DNA
Código de producto. 11941421 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
15 μg
Tamaño de la unidad:
15 microgramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11941421 15 μg 15 microgramos
1 options
Código de producto. 11941421 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor SD1131
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Garantice la precisión en el análisis de metilación del ADN con este ADN genómico de control humano metilado.
El ADN genómico humano se encuentra enzimáticamente metilado con CPG metiltransferasa (M.SssI). El ADN genómico se aisló de muestras de sangre de hombres sanos (VIH, VHB y VHC negativos). El ADN genómico aislado fue tratado con CPG metiltransferasa, repurificado y disuelto en tampón TE. = nivel de metilación del 98 % de CPG confirmado por secuenciación de bisulfito.
Características destacadas
  • Puro: ADN sin inhibidores, proteínas ni ARN
  • Práctico: concentración de 100 ng/µL lista para usar
  • Compatible: con aplicaciones posteriores
  • Completo: metilación completa de citosinas en dinucleótidos CPG
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 100 ng/µl
Formato Tubo
Para utilizar con (aplicación) Secuenciación
Incluye [otros]
Tipo de producto ADN genómico humano metilado CpG
Cantidad 15 μg
Especie Humano
Formulario Líquido