Descripción
Las endonucleasas de restricción convencionales representan una gran colección de enzimas de restricción de alta calidad, optimizadas para funcionar en uno de los tampones del sistema de cinco tampones. Además, se proporciona el tampón universal Tango para mayor comodidad en digestiones dobles. Todas las enzimas muestran una actividad del 100 % en las condiciones de reacción y tampón recomendadas. Para garantizar uniformidad en el rendimiento, los tampones de enzimas de restricción Thermo Scientific contienen BSA previamente mezclada, lo que mejora la estabilidad de numerosas enzimas y fija sustancias contaminantes que pueden estar presentes en preparaciones de ADN.
5'...G C A G C (N)8▵...3'
3'...C G T C G (N)12▵...5'
Condiciones para una actividad del 100 %:
- 1 tampón BseXI: 50 mm de Tris-HCl (pH de 7,5 a 37 °C), 2 mm de MgCl2, 100 mm de nacl y 0,1 mg/ml de BSA
- Incubar a 65 °C.
- Para garantizar una mayor eficacia de la digestión, realice la reacción de escisión con aceite de parafina
Tampón de almacenamiento:
- BseXI se suministra en: 10 mm de Tris-HCl (pH 7,4 a 25 °C), 200 mm de NaCl, 1 mm de DTT, 1 mm de EDTA, 0,2 mg/ml de BSA y 50 % (v/v) de glicerol
Ligadura y refragmentación:
- Tras una sobredigestión con 10 veces la cantidad recomendada de BseXI, más del 95 % de los fragmentos de ADN pueden ligarse y recortarse
Efectos de metilación:
- Dam: nunca se solapa, sin efecto.
- Dcm: nunca se solapa, sin efecto.
- CpG: puede solaparse, sin efecto.
- EcoKI: nunca se solapa, sin efecto.
- EcoBI: puede solaparse, efecto sin determinar.
Nota:
Analizado con pBR322 DNA (N.º SD0041). Con la incubación a 37 °C se obtiene una actividad del 10 %. Una sobredigestión con más de 40 veces la cantidad recomendada de BseXI puede provocar una actividad estrella (star activity). BseXI puede permanecer asociada al ADN fragmentado, lo que puede provocar un desplazamiento de las bandas de ADN durante la electroforesis. Para evitar patrones atípicos de las bandas de ADN, use colorante de carga de ADN 6X y solución SDS para la preparación de muestras o caliente el ADN digerido en presencia de SDS antes de la electroforesis.
Especificaciones
Especificaciones
| Concentración | 3 U/μl |
| Sensibilidad a la metilación | No es sensible a la metilación de la presa, No sensible a la metilación de Dcm, no es sensible a la metilación CpG |
| Enzima | BseXI (BbvI) |
| Tampón compatible | Tampón único (10X tampones BseXI (BbvI)) |
| Sensible a la inactivación del calor | Sí |
| Temperatura óptima de reacción | 65 °C |
| RE de tipo IIS | Sí |
| Cantidad | 100 unidades |
| Tipo de producto | Enzima de restricción |
| Categoría de investigación | Clonación sin cicatrices |