Learn More
Thermo Scientific™ Bpu1102I (BlpI) (10 U/μL)
Código de producto. 10354450 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1000 U
200 U
Tamaño de la unidad:
1000 unidades
200 unidades
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10354450 200 U 200 unidades
10450460 1000 U 1000 unidades
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10354450 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor ER0091
Corte en sitios GC^TNAGC con enzima de restricción Bpu1102I (BlpI), que funciona mejor a 37 °C con el tampón Tango (isoesquizómeros: BLPI, Bsp1720I, CelII).
Las endonucleasas de restricción convencionales representan una gran colección de enzimas de restricción de alta calidad, optimizadas para funcionar en uno de los tampones del sistema de cinco tampones. Además, se proporciona el tampón universal Tango para mayor comodidad en digestiones dobles. Todas las enzimas muestran una actividad del 100 % en las condiciones de reacción y tampón recomendadas. Para garantizar uniformidad en el rendimiento, los tampones de enzimas de restricción Thermo Scientific contienen BSA previamente mezclada, lo que mejora la estabilidad de numerosas enzimas y fija sustancias contaminantes que pueden estar presentes en preparaciones de ADN.
5'...G C▵T N A G C...3'
3'...C G A N T▵C G...5'
Condiciones para una actividad del 100 %:
  • 1 tampón Tango™: 33 mM de Tris-acetato (pH 7,9 a 37 °C), 10 mM de Mg-acetato, 66 mM de K-acetato y 0,1 mg/ml de BSA
  • Incubar a 37 °C.
Tampón de almacenamiento:
  • Bpu1102I se suministra en: 10 mM de Tris-HCl (pH 7,4 a 25 °C), 100 mM de KCl, 1 mM de DTT, 1 mM de EDTA, 0,2 mg/ml de BSA y 50 % (v/v) de glicerol
  •  
Ligadura y refragmentación:
  • Tras una sobredigestión con 50 veces la cantidad recomendada de Bpu1102I, más del 80 % de los fragmentos de ADN pueden ligarse en una mezcla de reacción con 20-40 u de ligasa de ADN T4/1 μg de fragmentos y 10 % de PEG. Más del 95 % de estos se pueden recortar
Efectos de metilación:
  • Dam: nunca se solapa, sin efecto.
  • Dcm: nunca se solapa, sin efecto.
  • CpG: puede solaparse — sin efecto.
  • EcoKI: nunca se solapa — sin efecto.
  • EcoBI: puede solaparse, efecto sin determinar.
Digestión del ADN integrado en agarosa:
  • Se requieren como mínimo 5 unidades de la enzima para la digestión completa de 1 μg de ADN lambda integrado en agarosa en 16 horas
  • Extremos compatibles: Bpu10I, Eco81I, HpyF3I
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 10 U/μl
Sensibilidad a la metilación No es sensible a la metilación dam, no es sensible a la metilación dcm, no es sensible a la metilación CpG, no es sensible a la metilación dcm, no es sensible a la metilación CpG
Enzima Bpu1102I (BlpI)
Tampón compatible Tampón Tango 10X
Sensible a la inactivación del calor Sí
Temperatura óptima de reacción 37 °C
RE de tipo IIS No
Cantidad 200 U
Tipo de producto Enzima de restricción
Categoría de investigación Clonación tradicional