Learn More
Thermo Scientific™ BpiI (BbsI) (10 U/μl)
Código de producto. 10774491 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1000 U
200 U
Tamaño de la unidad:
1000 unidades
200 unidades
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10774491 200 U 200 unidades
10609330 1000 U 1000 unidades
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10774491 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor ER1011
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Corte en sitios GAAGAC(2/6)^ con la enzima de restricción BpiI (BbsI), que funciona mejor a 37 °C con el tampón G (isosquizómeros: BbsI, BpuAI, BstV2I).
Las endonucleasas de restricción convencionales representan una gran colección de enzimas de restricción de alta calidad, optimizadas para funcionar en uno de los tampones del sistema de cinco tampones. Además, se proporciona el tampón universal Tango para mayor comodidad en digestiones dobles. Todas las enzimas muestran una actividad del 100 % en las condiciones de reacción y tampón recomendadas. Para garantizar uniformidad en el rendimiento, los tampones de enzimas de restricción Thermo Scientific contienen BSA previamente mezclada, lo que mejora la estabilidad de numerosas enzimas y fija sustancias contaminantes que pueden estar presentes en preparaciones de ADN.
5'...G A A G A C (N)2▵...3'
3'...C T T C T G (N)6▵...5'
Condiciones para una actividad del 100 %:
  • 1 tampón G
  • 10 mm de Tris-HCl (pH de 7,5 a 37 °C), 10 mm de MgCl2, 50 mm de nacl y 0,1 mg/ml de BSA
  • Incubar a 37 °C.
Tampón de almacenamiento:
  • BpiI se suministra en:
  • 10 mm de Tris-HCl (pH 7,4 a 25 °C), 100 mm de KCl, 1 mm de DTT, 1 mm de EDTA, 0,2 mg/ml de BSA y 50 % (v/v) de glicerol
Ligadura y refragmentación:
  • Tras una sobredigestión con 50 veces la cantidad recomendada de BpiI, más del 95 % de los fragmentos de ADN pueden ligarse y recortarse
Efectos de metilación:
  • Dam: nunca se solapa, sin efecto.
  • Dcm: nunca se solapa, sin efecto.
  • CpG: puede solaparse, sin efecto.
  • EcoKI: nunca se solapa, sin efecto.
  • EcoBI: puede solaparse, efecto sin determinar.
Digestión del ADN integrado en agarosa:
  • Se requieren como mínimo 5 unidades de la enzima para la digestión completa de 1 μg de ADN lambda integrado en agarosa en 16 horas
Nota:
La BpiI se disocia tras reconocer su sitio y puede generar cualquier extremo de 1,5 m (5 pies) de base 4 deseado. Esta función es útil para la clonación directa de productos de PCR.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 10 U/μl
Sensibilidad a la metilación No es sensible a la metilación dam, no es sensible a la metilación dcm, no es sensible a la metilación CpG, no es sensible a la metilación dcm, no es sensible a la metilación CpG
Enzima BpiI (BbsI)
Tampón compatible Tampón G 10X
Sensible a la inactivación del calor Sí
Temperatura óptima de reacción 37 °C
RE de tipo IIS Sí
Cantidad 200 U
Tipo de producto Enzima de restricción
Categoría de investigación Clonación sin cicatrices