Learn More
Thermo Scientific™ Biotin-11-dUTP Solution (1 mM)
Código de producto. 10899570 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 μL
Tamaño de la unidad:
50 microlitros
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10899570 50 μL 50 microlitros
1 options
Código de producto. 10899570 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor R0081
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Realice el marcado enzimático no radiactivo del ADN con Biotin-11-dUTP Thermo Scientific™.
La solución Biotin-11-dUTP se puede incorporar al ADN mediante un proceso enzimático con transcriptasas inversas, la ADN polimerasa Taq, la ADN polimerasa phi29, un fragmento Klenow, un fragmento exo- Klenow y la ADN polimerasa I.
Recomendada para:
Marcado enzimático no radioactivo del ADN durante PCR, traslación por muescas, síntesis de ADN complementario, marcado con cebador aleatorios o extensión de cebador.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 1 mM
Contenido y almacenamiento Biotin-11-dUTP Solution, 1 mM (50 μL)
Store at –20°C.
Formulario Líquido
Polimerasa ADN polimerasa
Método de etiquetado Etiquetado directo
Etiqueta o tinte Biotina
Cantidad 50 μL
Condiciones de envío Dry Ice
Para utilizar con (aplicación) Síntesis de ADNc, Non-Radioactive Labeling