Descripción
La solución Aminoallyl-dUTP se puede incorporar al ADN mediante un proceso enzimático con transcriptasas inversas, la ADN polimerasa Taq, la ADN polimerasa phi29, un fragmento Klenow, un fragmento exo- Klenow y la ADN polimerasa I. El ADN con aminos que se obtiene se puede marcar posteriormente con un colorante fluorescente reactivo a aminos, así como con biotina o hapteno.
Recomendado para:
Marcado enzimático indirecto no radioactivo del ADN durante la síntesis de ADN complementario, PCR, traslación por muescas, marcado con primer aleatorios o extensión de primer.
Especificaciones
Especificaciones
| Concentración | 50 mM |
| Contenido y almacenamiento | Aminoallyl-dUTP Solution, 50 mM (50 μL) Store at –20°C. |
| Formulario | Líquido |
| Polimerasa | ADN polimerasa |
| Método de etiquetado | Etiquetado directo |
| Etiqueta o tinte | Aminoalil |
| Cantidad | 2,5 μmol |
| Condiciones de envío | Dry Ice |
| Para utilizar con (aplicación) | PCR estándar, Gene Expression, Non-Radioactive Labeling |