Descripción
Las endonucleasas de restricción convencionales representan una gran colección de enzimas de restricción de alta calidad, optimizadas para funcionar en uno de los tampones del sistema de cinco tampones. Además, se proporciona el tampón universal Tango para mayor comodidad en digestiones dobles. Todas las enzimas muestran una actividad del 100 % en las condiciones de reacción y tampón recomendadas. Para garantizar uniformidad en el rendimiento, los tampones de enzimas de restricción Thermo Scientific contienen BSA previamente mezclada, lo que mejora la estabilidad de numerosas enzimas y fija sustancias contaminantes que pueden estar presentes en preparaciones de ADN.
5'...C A C C T G C (N)4▵...3'
3'...G T G G A C G (N)8▵...5'
Condiciones para una actividad del 100 %:
- [1 tampón AarI] + oligonucleótido:
- [10 mm de bis-Tris Propane-HCl (pH 6,5 a 37 °C), 10 mm de MgCl2, 100 mm de KCl, 0,1 mg/ml de BSA] + 0,5 μM de oligonucleótido (ver Nota)
- Incubar a 37 °C.
Tampón de almacenamiento:
- AarI se suministra en:
- 10 mm de fosfato potásico (pH de 7,4 a 25 °C), 100 mm de KCl, 1 mm de EDTA, 1 mm de DTT, 0,2 mg/ml de BSA y 50 % (v/v) de glicerol
Ligadura y refragmentación:
- Tras una sobredigestión con 10 veces la cantidad recomendada de AarI, más del 95 % de los fragmentos de ADN pueden ligarse y recortarse
Efectos de metilación:
- Dam: nunca se solapa, sin efecto.
- Dcm: nunca se solapa, sin efecto.
- CpG: puede solaparse, reducción de fragmentación.
- EcoKI: nunca se solapa, sin efecto.
- EcoBI: puede solaparse, efecto sin determinar.
Digestión del ADN integrado en agarosa:
- Se requieren como mínimo 5 unidades de la enzima para la digestión de 1 μg de ADN lambda integrado en agarosa en 16 horas
Nota:
Si desea realizar una fragmentación con AarI, necesitará al menos dos copias de su secuencia de reconocimiento. La inclusión de 0,5 μM de oligonucleótido con la secuencia de reconocimiento de AarI en la mezcla de reacción mejora significativamente la fragmentación del ADN, especialmente de aquellos con un solo punto de reconocimiento de AarI. Aún así, es difícil conseguir una fragmentación completa de algunos sustratos con AarI. Una sobredigestión con más de 10 veces la cantidad recomendada de AarI puede provocar una actividad estrella (star activity). AarI puede permanecer asociada al ADN fragmentado, lo que puede provocar un desplazamiento de las bandas de ADN durante la electroforesis. Para evitar patrones atípicos de las bandas de ADN, use colorante de carga de ADN 6X y solución SDS para la preparación de muestras o caliente el ADN digerido en presencia de SDS antes de la electroforesis.
Specifications
Specifications
| Concentración | 2 U/μl |
| Sensibilidad a la metilación | Es sensible a la metilación CpG, no es sensible a la metilación dam, no es sensible a la metilación dcm, no es sensible a la metilación dam, no es sensible a la metilación dcm |
| Enzima | AarI |
| Tampón compatible | Tampón único (10X tampones AarI) |
| Sensible a la inactivación del calor | Sí |
| Temperatura óptima de reacción | 37 °C |
| RE de tipo IIS | No |
| Cantidad | 25 U |
| Tipo de producto | Enzima de restricción |
| Categoría de investigación | Clonación tradicional |