Learn More
Thermo Scientific™ Colorante de carga de ADN (6X) y solución de SDS
Código de producto. 11571575 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 x 1 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11571575 5 x 1 ml paquete de 5
1 options
Código de producto. 11571575 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor R1151
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Realice un análisis en gel de agarosa de muestras de ADN que contienen altas cantidades de proteínas de unión al ADN con este colorante de carga de ADN que contiene SDS.
El colorante de carga de ADN 6X y la solución SDS están recomendados para el análisis en gel de agarosa de muestras de ADN que contienen altas cantidades de proteínas de unión de ADN. La presencia de SDS elimina las interacciones entre ADN y proteínas y evita alteraciones en el gel. La alta concentración de EDTA protege el ADN de la degradación por nucleasas dependientes de metales.
Características destacadas
  • SDS al 1% elimina las interacciones entre ADN y proteínas y evita la aparición de bandas adicionales debido al recocido de moléculas de ADN con extremos cohesivos
  • El EDTA de 100 mM inhibe nucleasas dependientes de metales
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 6X
Compatibilidad del gel Geles de acrilamida, geles de agarosa
Etiqueta o tinte Azul de bromofenol, xileno cianol FF (XCFF)
Tipo de producto Colorante de carga de ADN X y solución SDS
Cantidad 5 x 1 ml