Learn More
Thermo Scientific™ Tampón TAE (Tris-acetato-EDTA) (50X)
Código de producto. 10399519 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
Tamaño de la unidad:
50 LT
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10399519 1 L 50 LT
1 options
Código de producto. 10399519 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor B49
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Optimice la electroforesis tanto de ADN genómico como superenrollado en geles de agarosa y poliacrilamida con tampón 50X TAE (Tris-acetato-EDTA) Thermo Scientific™.
Utilice el tampón TAE 50X (Tris-acetato-EDTA) Thermo Scientific en la electroforesis de ácidos nucleicos en geles de agarosa y poliacrilamida. Puede utilizar este tampón para el ADN genómico y altamente condensado. También se puede utilizar como tampón de corrida y de preparación del gel.
Recomendaciones de uso
  • Utilice TAE 1X fresco para el gel y la electroforesis
  • Para preparar un tampón TAE 1X, añada 20 ml de tampón TAE 50X A 980 ml de agua desionizada y mezcle bien
Control de calidad
  • Ausencia de otras endo o exodesoxirribonucleasas y ribonucleasas confirmada mediante pruebas de calidad apropiadas
Composición de 1X
  • 40 mM de Tris
  • 20 mM de ácido acético
  • 1 mM de EDTA
  • pH de 50X TAE: 8,4
Recomendada para:
Electroforesis de ácidos nucleicos en geles de agarosa y poliacrilamida; usado como tampón de desplazamiento y como tampón para la preparación de gel; filtrado a través de una membrana de 0,22 μm; recomendado para la resolución de fragmentos de ARN y ADN.
Nota:
El tampón TAE tiene una capacidad de tamponamiento relativamente baja, por lo que se recomienda la sustitución periódica del tampón durante una electroforesis prolongada.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 50X
Cantidad 1 L
Tipo de producto Tampón TAE
compliance-icons
Nombre del producto
  • TAE Buffer (Tris-acetate-EDTA) (50X)
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P314-Consultar a un médico en caso de malestar.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: acetic acid