Learn More
Thermo Scientific™ 5-Fluoroorotic Acid
Código de producto. 10619920 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10619920 5 g 5 g
10609920 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10619920 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor R0812
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    455.00€
    382.65€ / 5 g
    Ahorro 72.35€
    15% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Detecte la expresión del gen URA3, que codifica la dicarboxilasa de orotidina-5'-monofosfato (OMP) con el ácido 5-fluoroorótico Thermo Scientific™, utilizado en la genética molecular de levaduras.
El ácido 5-fluoroorótico es una levadura con un gen URA3 activo (Ura+) que convierte el 5-FOA en fluorodeoxiuridina y que es tóxica para las células (consultar el esquema que figura a continuación). Las cepas de levadura que presentan una mutación en el gen URA3 crecen en presencia del 5-FOA si se complementa el medio con uracilo. 5-FOA se usa frecuentemente en experimentos con Saccharomyces cerevisiae (URA3), Schizosaccharomyces pombe (URA4 y URA5), Candida albicans (URA3), y E. coli (pyrF).
Las levaduras con un gen URA3 activo (Ura+) convierten el 5-FOA en fluorodeoxiuridina, la cual es tóxica para las células (consultar el esquema que figura a continuación). Las cepas de levadura que presentan una mutación en el gen URA3 crecen en presencia del 5-FOA si se complementa el medio con uracilo. 5-FOA se usa frecuentemente en experimentos con Saccharomyces cerevisiae (URA3), Schizosaccharomyces pombe (URA4 y URA5), Candida albicans (URA3), y E. coli (pyrF).
Recomendada para:
Detección de la expresión del gen URA3 en levadura; construcción de bibliotecas de técnica del doble híbrido en levadura (1); otras áreas de genética de levaduras, incluida la sustitución de genes, el análisis de elementos genéticos transponibles y la identificación de las mutaciones genéticas.
Nota:
Baja solubilidad en agua. La solubilidad en dimetilsulfóxido es superior a 150 mg/ml. Se recomienda la preparación de una solución de 100 mg/ml en dimetilsulfóxido.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Fluoroorotic Acid
Tipo de producto Ácido 5-fluoroorótico
Cantidad 5 g
Formulario Polvo