Learn More
Thermo Scientific™ MgCl2 (cloruro de magnesio) (25 mM)
Código de producto. 10690471 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
4 x 1,25 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 4
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10690471 4 x 1,25 mL paquete de 4
1 options
Código de producto. 10690471 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor R0971
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Ajuste las concentraciones de magnesio para optimizar sus reacciones enzimáticas y de PCR con la solución MgCl2 de 25 mM Thermo Scientific™.
MgCl2 25 mM es una solución acuosa de cloruro de magnesio filtrado por membrana de 0,22 μm, utilizada para la optimización de la concentración de iones de magnesio en PCR con ADN polimerasa Taq, ADN polimerasa DreamTaq, ADN polimerasa Taq Maxima Hot Start, ADN polimerasa Taq TrueStart Hot Start, mezcla de enzimas de PCR larga y polimerasa Phire Hot Start II.
Características destacadas
  • Sin endo ni exodeoxiribonucleasas, ribonucleasas ni fosfatasas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cloruro magnésico
Contenido y almacenamiento Contiene:
• 4 x 1,25 ml MgCl2 25 mM
Almacenar a - 20 °C.
Concentración 25 mm
Para utilizar con (aplicación) Hot-start PCR
Tipo de producto MgCl2 (cloruro de magnesio)
Cantidad 4 x 1,25 mL
Condiciones de envío Wet or Dry Ice
Formulario Líquido