Learn More
Thermo Scientific™ Tampón TBE (Tris-borato-EDTA) (10X)
Código de producto. 10130740 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
Tamaño de la unidad:
1 LT
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10130740 1 L 1 LT
1 options
Código de producto. 10130740 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor B52
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Lleve a cabo electroforesis de ácidos nucleicos en geles de agarosa y poliacramida con el tampón TBE 10X Thermo Scientific™ (Tris-borato-EDTA).
El TBE se utiliza con geles no desnaturalizantes o desnaturalizantes (urea de 7 M). También suele utilizarse para gel de secuenciación automática de ADN. Igualmente, el TBE puede utilizarse para geles de agarosa; no obstante, no se recomienda para geles preparativos destinados a la recuperación de ácidos nucleicos. Dado que el borato del tampón TBE es un potente inhibidor para multitud de enzimas, se recomienda el tampón TAE (tampón de Tris-acetato-EDTA, concentrado en polvo 10X, sc-296647) cuando se consideren aplicaciones enzimáticas para la muestra de ADN.
Recomendaciones de uso
  • Utilice TBE 1X fresco para el gel y la electroforesis
  • Para preparar un tampón TBE 1X, añada 100 ml de tampón TBE 10x a 900 ml de agua desionizada y mezcle bien
Control de calidad
  • Ausencia de otras endo o exodesoxirribonucleasas y ribonucleasas confirmada mediante pruebas de calidad apropiadas
Composición de 1X
  • 89 mM de Tris; 89 mM de ácido bórico; 2 mM de EDTA; pH de TBE 10X: 8,3
Recomendada para:
Electroforesis de ácidos nucleicos en geles de agarosa y poliacramida; usado como tampón de desplazamiento y como tampón para la preparación de gel; filtro a través de una membrana de 0,22 μm; recomendado para electroforesis de fragmentos de ARN o ADN.
Nota:
Las moléculas de ácido nucleico lineal bicatenario migran un 10 % más despacio en el TBE Buffer que en el TAE Buffer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 10X
Cantidad 1 L
Tipo de producto Tampón TBE
compliance-icons
Nombre del producto
  • TBE Buffer (Tris-borate-EDTA) (10X)
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H360-Puede perjudicar la fertilidad o dañar al feto.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Boric acid