Learn More
Zona de exposición 100 μg/mL en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30314621
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30314621 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30314621 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA13642000AL100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ferimzone
CAS 89269-64-7
Nombres de analitos o componentes Ferimzone
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C15 H18 N4
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Fórmula InChI InChI=1S/C15H18N4/c1-10-7-5-6-8-14(10)13(4)18-19-15-16-11(2)9-12(3)17-15/h5-9H,1-4H3,(H,16,17,19)/b18-13-
SMILES C\C(=N\N=C/1\NC(=CC(=N1)C)C)\c2ccccc2C
Nombre IUPAC (Z)-4,6-dimetil-N-[(Z)-1-(2-metilfenil)etilidenamino]-1H-pirimidin-2-imina
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 254.33
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 254.1531 g/mol