Learn More
Ferbam, CVR
Código de producto. 30401047
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
30401047 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 30401047 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF309508500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ferbam
CAS 14484-64-1
Fórmula molecular C9 H18 Fe N3 S6
Cantidad 500 mg
Sinónimo Iron, tris(N,N-dimethylcarbamodithioato-κS,κS')-, (OC-6-11)- (ACI), (OC-6-11)-Tris(N,N-dimethylcarbamodithioato-κS,κS')iron (ACI), Carbamodithioic acid, dimethyl-, iron complex (ZCI), Iron, tris(dimethylcarbamodithioato-S,S')-, (OC-6-11)- (ZCI), Iron, tris(dimethylcarbamodithioato-κS,κS')-, (OC-6-11)- (9CI), Iron, tris(dimethyldithiocarbamato)- (8CI), Aafertis, Bercema Fertam 50, Dimethyldithiocarbamic acid iron(3+) salt, Ferbam, Ferbam 50, Ferberk, Fermate, Ferradow, Ferric dimethyldithiocarbamate, Ferric N,N-dimethyldithiocarbamate, Fuklasin Ultra, Fuklazin, Hexaferb, Iron dimethyldithiocarbamate, Iron tris(dimethyldithiocarbamate), Karbam Black, Liromate, Nocceler TTFE, Sanceler TT-FE, Stauffer ferbam, Trimanzone, Tris(dimethyldithiocarbamato)iron, Tris(N,N-dimethyldithiocarbamato)iron, Tris(N,N-dimethyldithiocarbamato)iron(III)
Fórmula InChI InChI=1S/3C3H7NS2.Fe/c3*1-4(2)3(5)6;/h3*1-2H3,(H,5,6);/q;;;+3/p-3
SMILES CN(C)C(=S)S[Fe](SC(=S)N(C)C)SC(=S)N(C)C
Nombre IUPAC tris(dimetilcarbamotioilsulfanil)hierro
Peso molecular (g/mol) 416.49
Formula Weight (peso de la fórmula) 415.9174