Learn More
Feprazona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Feprazone |
| CAS | 30748-29-9 |
| Fórmula molecular | C20 H20 N2 O2 |
| Cantidad | 2.5 g |
| Sinónimo | 3,5-Pyrazolidinedione, 4-(3-methyl-2-buten-1-yl)-1,2-diphenyl-, 3,5-Pyrazolidinedione, 4-(3-methyl-2-butenyl)-1,2-diphenyl- (8CI,9CI), 4-(2-Isopentenyl)-1,2-diphenyl-3,5-pyrazolidinedione, 4-(3-Methyl-2-butenyl)-1,2-diphenyl-3,5-pyrazolidinedione, 4-Prenyl-1,2-diphenyl-3,5-dioxopyrazolidine, 4-Prenyl-1,2-diphenyl-3,5-pyrazolidinedione, Analud, DA 2370, Fenilprenazone, Feprazone, Methrazone, Metrazone, Phenylprenazone, Pheprazone, Prenazone, Zepelin |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H20N2O2/c1-15(2)13-14-18-19(23)21(16-9-5-3-6-10-16)22(20(18)24)17-11-7-4-8-12-17/h3-13,18H,14H2,1-2H3 |
| SMILES | CC(=CCC1C(=O)N(N(C1=O)c2ccccc2)c3ccccc3)C |
| Nombre IUPAC | 4-(3-metilbut-2-enil)-1,2-difenilpirazolidina-3,5-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 320.385 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 320.1525 |