Learn More
Feprazona, LoGiCal
Código de producto. 30460808
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30460808 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30460808 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0691.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Feprazone
CAS 30748-29-9
Nombres de analitos o componentes Feprazone
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C20 H20 N2 O2
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 3,5-Pyrazolidinedione, 4-(3-methyl-2-buten-1-yl)-1,2-diphenyl-, 3,5-Pyrazolidinedione, 4-(3-methyl-2-butenyl)-1,2-diphenyl- (8CI,9CI), 4-(2-Isopentenyl)-1,2-diphenyl-3,5-pyrazolidinedione, 4-(3-Methyl-2-butenyl)-1,2-diphenyl-3,5-pyrazolidinedione, 4-Prenyl-1,2-diphenyl-3,5-dioxopyrazolidine, 4-Prenyl-1,2-diphenyl-3,5-pyrazolidinedione, Analud, DA 2370, Fenilprenazone, Feprazone, Methrazone, Metrazone, Phenylprenazone, Pheprazone, Prenazone, Zepelin
Fórmula InChI InChI=1S/C20H20N2O2/c1-15(2)13-14-18-19(23)21(16-9-5-3-6-10-16)22(20(18)24)17-11-7-4-8-12-17/h3-13,18H,14H2,1-2H3
Tipo de solución Neat
SMILES CC(=CCC1C(=O)N(N(C1=O)c2ccccc2)c3ccccc3)C
Nombre IUPAC 4-(3-metilbut-2-enil)-1,2-difenilpirazolidina-3,5-diona
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 320.38
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 320.1525 g/mol