Learn More
Hellma Juego de tubos de FEP
Código de producto. 15776563
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
1,1 mm
Tamaño de la unidad:
1 set
Código de producto. Diámetro interior (métrico) Tamaño de la unidad
15776563 1,1 mm 1 set
1 options
Código de producto. 15776563 Proveedor Hellma N.º de proveedor 040111722
Fecha estimada de envoi: 05-02-2027
Adecuado para usar con celdas de flujo compacto y 3 en 1, con un conector de tornillo corto y otro largo.
  • Construcción de etileno propileno fluorado (FEP)
  • El FEP es el material preferido para fabricar tubos de diámetro pequeño de longitudes continuas.
  • Propiedades químicas y dieléctricas similares al PTFE
  • Un accesorio de tornillo corto
  • Un accesorio de tornillo largo
  • Para celdas compactas y 3 en 1
Especificaciones
Descripción Longitud: 500 mm
Diámetro interior (métrico) 1,1 mm
Material FEP
Diámetro exterior (imperial) 1.9 mm
Incluye Una conexión de tornillo corta, una conexión de tornillo larga