Learn More
IDEX Health & Science, LLC Tubos de FEP
Descripción
Construido con Teflon™ resina FEP, este tubo es excelente para aplicaciones generales de baja presión. Nuestro tubo FEP se somete a tolerancias extremadamente estrictas y tiene una permeabilidad a gases más baja. Se ofrece en una variedad de opciones teñidas de color que son translúcidas, lo que facilita identificar líneas de transferencia y observar el flujo de fluidos. Un sistema sencillo de codificación por colores también permite la detección rápida del tamaño del tubo a través del orificio.
- Tubos de FEP
- Color natural
- Construido con resina de FEP de Teflon™
- Excelente para su uso con aplicaciones generales de baja presión
- Se mantiene a tolerancias extremadamente estrictas
- Baja permeabilidad a los gases
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Tubos para cromatografía |
| Esterilizables en autoclave | No |
| Color | Natural |
| Diámetro interior (imperial) | 0,125 in |
| Diámetro exterior (imperial) | (3 x 16 pulg.), 1,588 mm |
| Diámetro interior (métrico) | 3,2 mm |
| Longitud global (imperial) | 50 ft |
| Longitud global (métrico) | 15,24 m |
| Material | FEP |
| Presión máxima | 500 psi (34 bar) |