Learn More
Masterflex™ Tubos de FEP
Código de producto. 15399765
Change view
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
0,8 mm
1,6 mm
3,2 mm
8,0 mm
Grosor (métrico):
0,4 mm
0,8 mm
Tamaño de la unidad:
7.50 metro
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro interior (métrico) Grosor (métrico) unitSize
15399765 3,2 mm 0,8 mm 7.50 metro
15418712 0,8 mm 0,4 mm 7.50 metro
15367065 1,6 mm 0,8 mm 7.50 metro
15672397 8,0 mm 0,8 mm 7.50 metro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 15399765 Proveedor Masterflex™ N.º de proveedor 0640664
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Tubos excelentes para la transferencia de materiales a temperatura extrema o muy corrosivos.
  • Aplicaciones: Aplicaciones exigentes de laboratorio, químicas, eléctricas, mecánicas, farmacéuticas y de automoción.
  • Excelente para la transferencia de materiales a temperatura extrema o muy corrosivos.
  • Buenos para trabajos de gran pureza.
  • Químicamente inertes.
  • No tóxicos.
  • Resistentes al calor.
  • Bajo coeficiente de fricción.
  • No se deterioran con el tiempo.
  • Robustos, pero se doblan incluso a bajas temperaturas.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Farmacopea europea; sin DEHP; NSF-51; ADCF; FDA; sin ftalato; USP; 3A; NSF-61
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Diámetro interior (métrico) 3,2 mm
Material FEP
Diámetro exterior (imperial) 4,8 mm
Longitud global (métrico) 7,6 m
Grosor (métrico) 0,8 mm
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -270 °C
Método de esterilización Autoclave, ETO o calor seco
Color Translúcido
Presión máxima 289 psi
Max. Operating Temperature (Metric) 204 °C