Learn More
Masterflex™ Tubos de FEP
Código de producto. 15135075
Change view
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
3,2 mm
6,4 mm
9,6 mm
11,1 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
7.50 metro
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro interior (métrico) unitSize
15135075 11,1 mm 7.50 metro
12625730 3,2 mm 1 PCS
12645730 9,6 mm 1 PCS
13034847 6,4 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 15135075 Proveedor Masterflex™ N.º de proveedor 0640676
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Excelentes para la transferencia de materiales a temperatura extrema o muy corrosivos
  • Tubos de FEP
  • Ideales para aplicaciones exigentes de laboratorio, químicas, eléctricas, mecánicas, farmacéuticas y de automoción
  • También son aptos para trabajos de gran pureza
  • Químicamente inertes, no tóxicos, resistentes al calor, con un bajo coeficiente de fricción
  • No se deterioran con el tiempo
  • Resistente, pero se dobla incluso a -454 °F (-270 °C)
  • Translúcido
  • Certificaciones: La resina cumple con la FDA (21 CFR 177.1550)
  • Fabricado en ISO Instalación aprobada 9001-2008
  • Rango de temperatura: -454 a +400 °F (-270 a +205 °C)
  • Esterilizar con autoclave, óxido de etileno o usar calor seco.
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Diámetro interior (imperial) (7/16 in)
Diámetro interior (métrico) 11,1 mm
Material FEP
Diámetro exterior (imperial) 1/2 in, 12,7 mm
Longitud global (imperial) 25 pies
Longitud global (métrico) 7,6 m
Grosor (imperial) 1/32 in
Grosor (métrico) 0,8 mm
Para utilizar con (aplicación) Transferencia de materiales a temperatura extrema o muy corrosivos
Temperatura mín. de funcionamiento (imperial) -454 °F
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -270 °C
Método de esterilización Autoclave u óxido de etileno
Color Translúcido
Presión máxima 102 psi
Max. Operating Temperature (English) 400 °F
Max. Operating Temperature (Metric) 204 °C
Tipo de producto Tubos de FEP