Learn More
Masterflex™ Tubos de PTFE, 76,2 m (250 pies), bobina
Código de producto. 15467533 Tienda Masterflex Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
1,6 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Diámetro interior (métrico) Tamaño de la unidad
15467533 1,6 mm cada uno
1 options
Código de producto. 15467533 Proveedor Masterflex™ N.º de proveedor 9523000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    512.00€
    411.06€ / paquete de 1
    Ahorro 100.94€
    19% Descuento
Fecha estimada de envoi: 06-04-2027
Ideales para la transferencia de fluidos abrasivos y procesos farmacéuticos
  • Reduzca el tiempo de desembalaje, ahorre dinero en el envío y asegúrese de que siempre dispone de suficientes tubos a mano con nuestros tubos a granel.
  • Las bobinas están disponibles en LDPE, FEP, PTFE y PFA.
  • Las bobinas están disponibles con hasta 304,8 m (1000 pies) de tubo.
  • Buena resistencia química.
  • Tubos transparentes, resistentes a la temperatura y de bajo coste.
  • Bajo coeficiente de fricción.
  • Semiflexibles.
  • Cumplen con la FDA (21 CFR 177.1550) y con los requisitos de la Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP).
  • Esterilizados con autoclave, óxido de etileno o con calor seco.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Sin ftalato; NSF-61; ADCF; sin DEHP; 3A; FDA; USP; Farmacopea Europea; NSF-51
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Diámetro interior (métrico) 1,6 mm
Material FEP
Diámetro exterior (imperial) 3,2 mm
Longitud global (imperial) 250 pies
Longitud global (métrico) 76,2 m
Grosor (métrico) 0,8 mm
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -454 °F
Método de esterilización Autoclave u óxido de etileno
Color Transparente
Max. Operating Temperature (English) 400 °F
Max. Operating Temperature (Metric) 204 °C