Learn More
Bohlender™ Tubos de FEP BOLA™
Código de producto. 15213189
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
0,8 mm
3,96 mm
4 mm
5,6 mm
10 mm
Diámetro exterior (imperial):
1,6 mm
6 mm
6,35 mm
8 mm
12 mm
Presión máxima:
112 bar
22 bar
48 bar
56 bar
67 bar
Grosor (métrico):
0,4 mm
1 mm
1,00 mm
1,2 mm
Tamaño de la unidad:
1 metro
5 metros
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro interior (métrico) Diámetro exterior (imperial) Presión máxima Grosor (métrico) Tamaño de la unidad
15213189 0,8 mm 1,6 mm 112 bar 0,4 mm 5 metros
10687331 4 mm 6 mm 56 bar 1 mm 1 metro
10527702 10 mm 12 mm 22 bar 1,00 mm 1 metro
10751582 3,96 mm 6,35 mm 67 bar 1,2 mm 1 metro
10218790 5,6 mm 8 mm 48 bar 1,2 mm 1 metro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 15213189 Proveedor Bohlender™ N.º de proveedor S181504
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    30.19€
    22.30€ / 5 metros
    Ahorro 7.89€
    26% Descuento
Fecha estimada de envoi: 19-11-2026
Perfectos para gases o líquidos puros y agresivos.Los tubos de FEP presentan una resistencia química casi universal y están libres de agentes extraíbles.
  • Tubos estancos a los gases y transparentes
  • No poroso
  • Resistencia química casi universal
  • Libres de agentes extraíbles
  • Fisiológicamente seguros
  • Superficie no adhesiva
  • Muy buenas características de deslizamiento
  • Muy buenas características dieléctricas
  • Pirorretardante según UL94V0
  • Valor de oxígeno superior a 95
  • Resistentes a la irradiación y al tiempo
  • Se pueden esterilizar en autoclaves
  • Resistencia mecánica incluso a altas temperaturas
Especificaciones
Certificaciones/conformidad FDA, Clase VI de la USP
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Diámetro interior (métrico) 0,8 mm
Material FEP
Diámetro exterior (imperial) 1,6 mm
Grosor (métrico) 0,4 mm
Para utilizar con (aplicación) Tubos perfectos para gases o líquidos puros y agresivos
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -270 °C
Cantidad de embalaje 1 paquete
Color Transparente
Presión máxima 112 bar
Max. Operating Temperature (Metric) 260 °C