Learn More
Versilon Tubos de FEP de alta pureza
Código de producto. 30054318 Tienda Cole-Parmer Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro interior (imperial):
(7/16 in)
1 in.
1,9 cm (1 x 16 in)
1,9 cm (1 x 4 in)
1,9 cm (1 x 8 in)
1,9 cm (3 x 16 in)
1,9 cm (3 x 32 in)
1,9 cm (3 x 4 in)
1,9 cm (5 x 8 in)
1/2 in
3/8 in
5/16 in
5/32 pulg
7/8 in
Diámetro exterior (imperial):
1 in
1,9 cm (1 x 4 in)
1,9 cm (1 x 8 in)
1,9 cm (3 x 16 in)
1,9 cm (3 x 4 in)
1,9 cm (5 x 8 in)
1,9 cm (7 x 8 in)
1,9 cm (9 x 16 in)
1-1/8 in
1/2 in
3/8 in
5/16 in
5/32 pulg
7/16 in.
Tamaño de la unidad:
15 metros
20 product options available for selection
Product selection table with 20 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro interior (imperial) Diámetro exterior (imperial) Tamaño de la unidad
30054318 3/8 in 7/16 in. 15 metros
30053362 1,9 cm (1 x 8 in) 1,9 cm (1 x 4 in) 15 metros
30053858 (7/16 in) 1/2 in 15 metros
30054174 1,9 cm (1 x 4 in) 3/8 in 15 metros
30053729 5/16 in 3/8 in 15 metros
30053874 3/8 in 1/2 in 15 metros
30053323 1,9 cm (3 x 32 in) 5/32 pulg 15 metros
30053601 1,9 cm (3 x 4 in) 1,9 cm (7 x 8 in) 15 metros
30053507 1,9 cm (3 x 16 in) 1,9 cm (1 x 4 in) 15 metros
30053376 1/2 in 1,9 cm (9 x 16 in) 15 metros
30053514 1,9 cm (3 x 16 in) 5/16 in 15 metros
30053332 1,9 cm (1 x 16 in) 1,9 cm (3 x 16 in) 15 metros
30052949 1,9 cm (1 x 8 in) 1,9 cm (3 x 16 in) 15 metros
30053442 7/8 in 1 in 15 metros
30053966 1,9 cm (1 x 4 in) 5/16 in 15 metros
30053827 1,9 cm (5 x 8 in) 1,9 cm (3 x 4 in) 15 metros
30052948 1/2 in 1,9 cm (5 x 8 in) 15 metros
30053849 1,9 cm (1 x 16 in) 1,9 cm (1 x 8 in) 15 metros
30053188 1 in. 1-1/8 in 15 metros
30054124 5/32 pulg 1,9 cm (1 x 4 in) 15 metros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 20 options available.
20 options
Código de producto. 30054318 Proveedor Versilon N.º de proveedor TSFE14043703150
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    336.00€
    272.17€ / 15 metros
    Ahorro 63.83€
    18% Descuento
Fecha estimada de envoi: 11-12-2026
Los tubos de alto rendimiento presentan una excelente resistencia física y química.
Ideal para aplicaciones de uso general, de laboratorio y de un solo uso. Soporte técnico de aplicaciones gratuito disponible para ayudarle con la selección de tubos. Fabricado en termoplástico químicamente inerte. Transparente y flexible, —ideal para aplicaciones de transferencia química. Soporta temperaturas de hasta 206 °C (402 °F). No corrosivo, no oxidante y resistente a los rayos UV.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ADCF
Diámetro interior (imperial) 3/8 in
Material FEP
Diámetro exterior (imperial) 7/16 in.
Longitud global (métrico) 50 ft.
Color Transparente
Advertencia: Este producto no está aprobado ni destinado a, y no debe utilizarse para, aplicaciones médicas, clínicas, quirúrgicas u otras aplicaciones orientadas al paciente.