Learn More
Brand™ Sistema de dispensación remota para el Dispensette™III/Orgánico
Código de producto. 10125350 Tienda Brand Productos
Change view
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Dispensette™III/Organic
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (equipo) unitSize
10125350 Dispensette™III/Organic cada uno
1 options
Código de producto. 10125350
Marca: Brand™ 704261
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Dispensa volúmenes exactos directamente desde bidones y recargas a granel. El sistema de dispensación remoto para Dispensette™III/Organic y BRAND™ permite el almacenamiento del bidón hasta a 10 metros de distancia del Dispensette™. La altura máxima de entrega es de aproximadamente 1,2 m.
  • Dispensa volúmenes exactos directamente desde bidones y recargas a granel.
  • El sistema remoto permite el almacenamiento del bidón hasta 10 metros de distancia de la Dispensette™.
  • La altura máxima de entrega es de aproximadamente 1,2 m.
  • Para su uso con Dispensette™III/Organic
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Sistema de dispensación remota
Para utilizar con (equipo) Dispensette™III/Organic
Incluye Adaptador enchufable (de PTFE, solo para dispensador ≤ de 10 ml), adaptador de rosca (PP, GL 45/32), asa sin tinción (PP), tornillo de bloqueo (ETFE), unidad de montaje en pared (PP), adaptador de rosca (PP, GL 32/28), tubo de llenado (FEP, 3 m, Ø exterior 7,6 mm), tornillo de montaje (PTFE), tornillo de bloqueo (ETFE), acoplamiento (EFTE, con válvula esférica), adaptador de bidón (PTFE, para bidones con rosca interior de 19,05 mm [3 /4 pulgadas], con válvula esférica, incluido tapón de cierre), filtro de membrana (3 μm, no estéril), tubo de llenado (470 mm, Ø exterior 6,9 mm)
Cantidad 1 unidad