Descripción
Honeywell Fluka™ ofrece una amplia gama de materiales de referencia certificados inorgánicos de alta calidad y materiales de referencia orgánicos.
- Producido conforme a ISO 9001
- Adecuado para una amplia gama de industrias y aplicaciones
- Certificado detallado de análisis incluido en cada entrega
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Fenvalerate |
| CAS | 51630-58-1 |
| % máx. CAS | ≤ 100% |
| Densidad | 1.260 g/cm3 (20°C) |
| Beilstein | 2025982 |
| Color | Amarillo claro |
| Punto de fusión | 39.5°C |
| Sinónimo | a-Cyano-3-phenoxybenzyl a-(4-chlorophenyl)isovalerate; (αRS)-α-cyano-3-phenoxybenzyl (2RS)-2-(4-chlorophenyl)-3-methylbutyrate |
| Peso molecular (g/mol) | 419.9 g/mol |
| Cantidad | 100 mg |