Learn More
Fenvalerato (> 90%), CTR
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Fenvalerate |
| CAS | 51630-58-1 |
| Fórmula molecular | C25 H22 Cl N O3 |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | Benzeneacetic acid, 4-chloro-α-(1-methylethyl)-, cyano(3-phenoxyphenyl)methyl ester, Agrofen, Aqmatrine, Belmark, Cyano(3-phenoxyphenyl)methyl 4-chloro-α-(1-methylethyl)benzeneacetate, Ectrin, Evercide 2362, Fenaxin, Fenkem, Fenkill, Fenoxin, Fenval, Fenvalerate, Furitrothion, Hafen, Insectral, Phenaxin, Phenoxin, Phenvalerate, Pydrin, S 5602, SCS, SD 43775, Sanmarton, Sumicidin, Tatafen, Tribute, Valour, Vapcocidin, WL 43775, α-Cyano-3-phenoxybenzyl 2-(4-chlorophenyl)isovalerate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C25H22ClNO3/c1-17(2)24(18-11-13-20(26)14-12-18)25(28)30-23(16-27)19-7-6-10-22(15-19)29-21-8-4-3-5-9-21/h3-15,17,23-24H,1-2H3 |
| SMILES | CC(C)C(C(=O)OC(C#N)c1cccc(Oc2ccccc2)c1)c3ccc(Cl)cc3 |
| Nombre IUPAC | 2-(4-clorofenil)-3-metilbutanoato de [ciano-(3-fenoxifenil)metilo] |
| Peso molecular (g/mol) | 419.9 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 419.1288 |