Learn More
Fenurón, TRC
Código de producto. 30400873
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
30400873 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30400873 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF2794901G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fenuron
CAS 101-42-8
Fórmula molecular C9 H12 N2 O
Cantidad 1 g
Sinónimo Urea, N,N-dimethyl-N'-phenyl-, Urea, 1,1-dimethyl-3-phenyl- (8CI), N,N-Dimethyl-N'-phenylurea, 1,1-Dimethyl-3-phenylurea, 1-Phenyl-3,3-dimethylurea, 3-Phenyl-1,1-dimethylurea, Amicure UR, Dibar, Dybar, Dyhard 300, Dyhard RU 300, Dyhard UR 300, Falisilvan, Fenuron, Fikure 62U, N-Phenyl-N',N'-dimethylurea, Omicure 94, Omicure U 405, PUD, UR 300
Fórmula InChI InChI=1S/C9H12N2O/c1-11(2)9(12)10-8-6-4-3-5-7-8/h3-7H,1-2H3,(H,10,12)
SMILES CN(C)C(=O)Nc1ccccc1
Nombre IUPAC 1,1-dimetil-3-fenilurea
Peso molecular (g/mol) 164.2
Formula Weight (peso de la fórmula) 164.095