Learn More
Sal de ácido nítrico de sulfóxido de fenticonazol, TRC
Código de producto. 30135420
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30135420 50 mg 50 miligramos
17913315 100 mg 100 miligramos
17953305 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30135420 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF27926550MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 80639-95-8
Peso molecular (g/mol) 534.41
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fenticonazole Impurity B
Fórmula molecular C24H21Cl2N3O5S
Cantidad 50 mg
Sinónimo 1-[2-(2,4-Dichlorophenyl)-2-[[4-(phenylsulfinyl)phenyl]methoxy]ethyl]-1H-imidazole Nitrate, Fenticonazole Sulfoxide Nitrate, 1-[(2RS)-2-(2,4-Dichlorophenyl)-2-[[4-(benzenesulfinyl)benzyl]oxy]ethyl]-1H-imidazole Nitrate, Fenticonazole Nitrate Impurity B as Nitrate, Fenticonazole Impurity B as Nitrate
Fórmula InChI InChI=1S/C24H20Cl2N2O2S.HNO3/c25-19-8-11-22(23(26)14-19)24(15-28-13-12-27-17-28)30-16-18-6-9-21(10-7-18)31(29)20-4-2-1-3-5-20;2-1(3)4/h1-14,17,24H,15-16H2;(H,2,3,4)
SMILES ON(=O)=O.Clc1ccc(C(Cn2ccnc2)OCc3ccc(cc3)S(=O)c4ccccc4)c(Cl)c1
Nombre IUPAC 1-[2-[[4-(benzenosulfinil)fenil]metoxi]-2-(2,4-diclorofenil)etil]imidazol; Nitrato
Formula Weight (peso de la fórmula) 533.0579