Learn More
Nitrato de fenticonazol, Mikromol™
Código de producto. 17940916
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Product Code. Cantidad Unit Size
17940916 250 mg 250 miligramos
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 17940916 Supplier Mikromol Supplier No. MM1216.00
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Nitrato de fenticonazol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material Fenticonazole nitrate
CAS 73151-29-8
Nombres de analitos o componentes Fenticonazole nitrate
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C24 H20 Cl2 N2 O S . H N O3
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Fenticonazole nitrate, 1-[(2RS)-2-(2,4-Dichlorophenyl)-2-[[4-(phenylsulfanyl)benzyl]oxy]ethyl]-1H-imidazole nitrate, 1H-Imidazole, 1-[2-(2,4-dichlorophenyl)-2-[[4-(phenylthio)phenyl]methoxy]ethyl]-, nitrate (1:1), 1H-Imidazole, 1-[2-(2,4-dichlorophenyl)-2, 1H-Imidazole, 1-[2-(2,4-dichlorophenyl)-2-[[4-(phenylthio)phenyl]methoxy]ethyl]-, mononitrate (9CI), Falvin, Feniconazole nitrate, Fentiderm, REC 15-1476
Fórmula InChI InChI=1S/C24H20Cl2N2OS.HNO3/c25-19-8-11-22(23(26)14-19)24(15-28-13-12-27-17-28)29-16-18-6-9-21(10-7-18)30-20-4-2-1-3-5-20;2-1(3)4/h1-14,17,24H,15-16H2;(H,2,3,4)
SMILES O[N+](=O)[O-].Clc1ccc(C(Cn2ccnc2)OCc3ccc(Sc4ccccc4)cc3)c(Cl)c1
Nombre IUPAC 1-[2-(2,4-diclorofenil)-2-[(4-fenilsulfanilfenil)metoxi]etil]imidazol; ácido nítrico
Peso molecular (g/mol) 518.41
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 517,063 g/mol