Learn More
Fenticonazole Nitrate, MedChemExpress
Código de producto. 16464337
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16464337 50 mg 50 miligramos
16428458 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16464337 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0359
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
MedChemExpress Fenticonazole Nitrate is an antifungal imidazole ring derivative. Fenticonazole Nitrate operates via hindering ergosterol integration, and sequentially destructing the cytoplasmatic outer membrane. Fenticonazole Nitrate is effective against Gram-positive bacteria, mycoses, and vaginal candidiasis.
Fenticonazole Nitrate is an antifungal imidazole ring derivative. Fenticonazole Nitrate operates via hindering ergosterol integration, and sequentially destructing the cytoplasmatic outer membrane. Fenticonazole Nitrate is effective against Gram-positive bacteria, mycoses, and vaginal candidiasis.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fenticonazole Nitrate
Forma física Solid
CAS 73151-29-8
Color Off-White
Cantidad 50 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C24H21Cl2N3O4S
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Sinónimo REC 15-1476
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (192.90 mM)
SMILES [O-][N+](O)=O.ClC1=CC=C(C(OCC2=CC=C(SC3=CC=CC=C3)C=C2)CN4C=CN=C4)C(Cl)=C1
Peso molecular (g/mol) 518.41
Formula Weight (peso de la fórmula) 518.41
Porcentaje de pureza 99.44%