Learn More
Nitrato de fenticonazol, LoGiCal
Código de producto. 30460229
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30460229 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30460229 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR1216.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fenticonazole nitrate
CAS 73151-29-8
Nombres de analitos o componentes Fenticonazole nitrate
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C24 H20 Cl2 N2 O S . H N O3
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Fenticonazole nitrate, 1-[(2RS)-2-(2,4-Dichlorophenyl)-2-[[4-(phenylsulfanyl)benzyl]oxy]ethyl]-1H-imidazole nitrate, 1H-Imidazole, 1-[2-(2,4-dichlorophenyl)-2-[[4-(phenylthio)phenyl]methoxy]ethyl]-, nitrate (1:1), 1H-Imidazole, 1-[2-(2,4-dichlorophenyl)-2, 1H-Imidazole, 1-[2-(2,4-dichlorophenyl)-2-[[4-(phenylthio)phenyl]methoxy]ethyl]-, mononitrate (9CI), Falvin, Feniconazole nitrate, Fentiderm, REC 15-1476
Fórmula InChI InChI=1S/C24H20Cl2N2OS.HNO3/c25-19-8-11-22(23(26)14-19)24(15-28-13-12-27-17-28)29-16-18-6-9-21(10-7-18)30-20-4-2-1-3-5-20;2-1(3)4/h1-14,17,24H,15-16H2;(H,2,3,4)
Tipo de solución Sin diluir
SMILES O[N+](=O)[O-].Clc1ccc(C(Cn2ccnc2)OCc3ccc(Sc4ccccc4)cc3)c(Cl)c1
Nombre IUPAC 1-[2-(2,4-diclorofenil)-2-[(4-fenilsulfanilfenil)metoxi]etil]imidazol; ácido nítrico
Industry Type Ensayos clínicos
Peso molecular (g/mol) 518.41
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 517,063 g/mol