Learn More
Fenthoxon, TRC
Código de producto. 30040442
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30040442 10 mg 10 miligramos
30040821 100 mg 100 miligramos
30011804 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30040442 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF27900010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6552-12-1
Fórmula molecular C10 H15 O4 P S
Peso molecular (g/mol) 262.26
Sinónimo Phosphoric acid, dimethyl 3-methyl-4-(methylthio)phenyl ester, Phosphoric acid, dimethyl 4-(methylthio)-m-tolyl ester (7CI,8CI), Bayoxon, Fenoxon, Fenthion oxon, Fenthoxon, Fenthion-oxon, Fenthion Oxon
Nombre IUPAC Dimetil-fosfato (3-metil-4-metilsulfanilfenilo)
SMILES COP(=O)(OC)Oc1ccc(SC)c(C)c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fenthoxon
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H15O4PS/c1-8-7-9(5-6-10(8)16-4)14-15(11,12-2)13-3/h5-7H,1-4H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 262.0429
Porcentaje de pureza >95%