Learn More
Sulfóxido de fentoxón, TRC
Código de producto. 30390891
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
30390891 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30390891 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF279015100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fenthoxon Sulfoxide
CAS 6552-13-2
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C10 H15 O5 P S
Cantidad 100 mg
Sinónimo Fenthion Oxon Sulfoxide, Phosphoric acid, dimethyl 3-methyl-4-(methylsulfinyl)phenyl ester, Phosphoric acid, dimethyl 4-(methylsulfinyl)-m-tolyl ester (7CI,8CI), Fenoxon sulfoxide, Fenthion oxon sulfoxide, Fenthion-oxon-sulfoxide
Fórmula InChI InChI=1S/C10H15O5PS/c1-8-7-9(5-6-10(8)17(4)12)15-16(11,13-2)14-3/h5-7H,1-4H3
SMILES COP(=O)(OC)Oc1ccc(c(C)c1)S(=O)C
Nombre IUPAC fosfato de dimetil (3-metil-4-metilsulfinilfenilo)
Peso molecular (g/mol) 278.2619
Formula Weight (peso de la fórmula) 278.0378
Porcentaje de pureza >95