Learn More
Fentoxón sulfona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Fenthoxon Sulfone |
| CAS | 14086-35-2 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C10 H15 O6 P S |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | Phosphoric acid, dimethyl 3-methyl-4-(methylsulfonyl)phenyl ester, Phosphoric acid, dimethyl 4-(methylsulfonyl)-m-tolyl ester (7CI,8CI), m-Cresol, 4-(methylsulfonyl)-, dimethyl phosphate (8CI), Fenoxon sulfone, Fenthion O-analog sulfone, Fenthion oxon sulfone, Fenthion-oxon-sulfone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H15O6PS/c1-8-7-9(16-17(11,14-2)15-3)5-6-10(8)18(4,12)13/h5-7H,1-4H3 |
| SMILES | COP(=O)(OC)Oc1ccc(c(C)c1)S(=O)(=O)C |
| Nombre IUPAC | fosfato de dimetil (3-metil-4-metilsulfonilfenilo) |
| Peso molecular (g/mol) | 294.26 |
| Mostrar más |