Learn More
Fenthion, TRC
Código de producto. 30134513
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
25 g
Tamaño de la unidad:
10 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30134513 10 g 10 g
30134386 25 g 25 g
17927979 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30134513 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF27800010G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Este artículo no se puede devolver. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 55-38-9
Fórmula molecular C10 H15 O3 P S2
Peso molecular (g/mol) 278.33
Sinónimo Phosphorothioic acid, O,O-dimethyl O-[3-methyl-4-(methylthio)phenyl] ester (9CI, ACI), m-Cresol, 4-(methylthio)-, O-ester with O,O-di-Me phosphorothioate (6CI), Phosphorothioic acid (H3PO3S), O,O-dimethyl O-4-(methylthio)-m-tolyl ester (6CI), Phosphorothioic acid, dimethyl [4-(methylthio)-m-tolyl] ester (7CI), Phosphorothioic acid, O,O-dimethyl O-[4-(methylthio)-m-tolyl] ester (8CI), B 29493, BAY 29493, Baycid, Bayer 9007, Baytex, Dimethyl 4-methylthio-m-tolyl phosphorothioate, ENT 25540, Entex, Fenthion, Fenthion-methyl, Lebaycid, Mercaptofos, Mercaptophos, MeSH ID: D005284, MPP, MPP (pesticide), O,O-Dimethyl O-(3-methyl-4-methylmercaptophenyl) phosphorothioate, O,O-Dimethyl O-(3-methyl-4-methylthiophenyl) thiophosphate, O,O-Dimethyl O-(4-methylthio-3-methylphenyl) phosphorothioate, O,O-Dimethyl O-4-(methylmercapto)-3-methylphenyl phosphorothioate, O,O-Dimethyl O-4-(methylmercapto)-3-methylphenyl thiophosphate, O,O-Dimethyl O-[3-methyl-4-(methylthio)phenyl] phosphorothioate, O,O-Dimethyl O-[4-(methylthio)-m-tolyl] phosphorothioate, O,O-Dimethyl O-[4-(methylthio)-m-tolyl] thiophosphate, OMS 2, Phenthion, Queletox, S 1752, Spotton, Sulfidophos, Talodex, Tiguvon
Nombre IUPAC Dimetoxi-(3-metil-4-metilsulfanilfenoxi)-sulfanilideno-λ^{5}-fosfano
SMILES COP(=S)(OC)Oc1ccc(SC)c(C)c1
Specifications
Nombre del producto químico o material Fenthion
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C10H15O3PS2/c1-8-7-9(5-6-10(8)16-4)13-14(15,11-2)12-3/h5-7H,1-4H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 278.02