Learn More
Fenthion, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Fenthion |
| Cantidad | 25 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H15O3PS2/c1-8-7-9(5-6-10(8)16-4)13-14(15,11-2)12-3/h5-7H,1-4H3 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 278.02 |