Learn More
Fenthion Sulfoxide, TRC
Código de producto. 30134267
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30134267 1 g 1 g
18083410 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30134267 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF2780101G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3761-41-9
Fórmula molecular C10 H15 O4 P S2
Peso molecular (g/mol) 294.33
Sinónimo Fenthion Sulfoxide, Phosphorothioic acid, O,O-dimethyl O-[3-methyl-4-(methylsulfinyl)phenyl] ester (9CI, ACI), Phosphorothioic acid, O,O-dimethyl O-[4-(methylsulfinyl)-m-tolyl] ester (7CI, 8CI), Fensulfoxide, Fenthion sulfoxide, Mesulfenfos, Mesulfenphos
Nombre IUPAC dimetoxi-(3-metil-4-metilsulfinilfenoxi)-sulfanilideno-λ^{5}-fosfano
SMILES COP(=S)(OC)Oc1ccc(c(C)c1)S(=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fenthion-sulfoxide
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C10H15O4PS2/c1-8-7-9(5-6-10(8)17(4)11)14-15(16,12-2)13-3/h5-7H,1-4H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 294.0149