Learn More
Fentión-sulfóxido, Honeywell Fluka™
Código de producto. 16636213 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16636213 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 16636213 Proveedor Honeywell Fluka N.º de proveedor R169910MG
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Honeywell Fluka™ ofrece una amplia gama de materiales de referencia certificados inorgánicos de alta calidad  y materiales de referencia orgánicos.
  • Producido conforme a ISO 9001
  • Adecuado para una amplia gama de industrias y aplicaciones
  • Certificado detallado de análisis incluido en cada entrega
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fenthion-sulfoxide
CAS 3761-41-9
% máx. CAS ≤ 100%
Beilstein 2136026
Punto de fusión 55°C to 61°C
Sinónimo Phosphorothioic Acid O,O-Dimethyl O-[3-Methyl-4-(methylsulfinyl)phenyl] Ester
Peso molecular (g/mol) 294.33 g/mol
Cantidad 10 mg
Grado Acaricidas e insecticidas