Learn More
Sulfóxido de fentión-d6, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Fenthion-sulfoxide D6 (O,O-dimethyl D6) |
| CAS | 2733270-79-4 |
| Fórmula molecular | C10 2H6 H9 O4 P S2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | Fenthion Sulfoxide D6 (O,O-dimethyl D6) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H15O4PS2/c1-8-7-9(5-6-10(8)17(4)11)14-15(16,12-2)13-3/h5-7H,1-4H3/i2D3,3D3 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])OP(=S)(Oc1ccc(c(C)c1)S(=O)C)OC([2H])([2H])[2H] |
| Nombre IUPAC | (3-metil-4-metilsulfinilfenoxi)-sulfanilideno-bis(trideuteriometoxi)-λ ^{5}-fosfano |
| Peso molecular (g/mol) | 300.36 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 300.0526 |