Learn More
Sulfóxido de fentión 1000 μg/mL en acetona, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30316424
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30316424 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30316424 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA13586500AC1000
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fenthion-sulfoxide
CAS 3761-41-9
Nombres de analitos o componentes Fenthion-sulfoxide
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C10 H15 O4 P S2
Concentración 1000 μg/ml
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Fórmula InChI InChI=1S/C10H15O4PS2/c1-8-7-9(5-6-10(8)17(4)11)14-15(16,12-2)13-3/h5-7H,1-4H3
SMILES COP(=S)(OC)Oc1ccc(c(C)c1)S(=O)C
Nombre IUPAC dimetoxi-(3-metil-4-metilsulfinilfenoxi)-sulfanilideno-λ ^{5}-fosfano
Solvent or Matrix Acetona
Peso molecular (g/mol) 294.33
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 294,0149 g/mol