Learn More
Sulfóxido de fentión 100 μg/mL en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Fenthion-sulfoxide |
| CAS | 3761-41-9 |
| Nombres de analitos o componentes | Fenthion-sulfoxide |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C10 H15 O4 P S2 |
| Concentración | 100 μg/ml |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H15O4PS2/c1-8-7-9(5-6-10(8)17(4)11)14-15(16,12-2)13-3/h5-7H,1-4H3 |
| SMILES | COP(=S)(OC)Oc1ccc(c(C)c1)S(=O)C |
| Nombre IUPAC | dimetoxi-(3-metil-4-metilsulfinilfenoxi)-sulfanilideno-λ ^{5}-fosfano |
| Mostrar más |