Learn More
Fentión Sulfona, TRC
Código de producto. 18061520
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18061520 25 mg 25 miligramos
18011630 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18061520 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF27801525MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-01-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3761-42-0
Fórmula molecular C10 H15 O5 P S2
Peso molecular (g/mol) 310.33
Sinónimo Fenthion Sulfone, Phosphorothioic acid, O,O-dimethyl O-[3-methyl-4-(methylsulfonyl)phenyl] ester (9CI, ACI), Phosphorothioic acid, O,O-dimethyl O-[4-(methylsulfonyl)-m-tolyl] ester (7CI, 8CI), Fenthion sulfone
Nombre IUPAC dimetoxi-(3-metil-4-metilsulfonilfenoxi)-sulfanilideno-λ^{5}-fosfano
SMILES COP(=S)(OC)Oc1ccc(c(C)c1)S(=O)(=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fenthion-sulfone
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H15O5PS2/c1-8-7-9(15-16(17,13-2)14-3)5-6-10(8)18(4,11)12/h5-7H,1-4H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 310.0099
Porcentaje de pureza >95%