Descripción
Honeywell Fluka™ ofrece una amplia gama de materiales de referencia certificados inorgánicos de alta calidad y materiales de referencia orgánicos.
- Producido conforme a ISO 9001
- Adecuado para una amplia gama de industrias y aplicaciones
- Certificado detallado de análisis incluido en cada entrega
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Fenthion-sulfone |
| CAS | 3761-42-0 |
| % máx. CAS | ≤ 100% |
| Beilstein | 8144183 |
| Color | Incolora |
| Punto de fusión | 76°C to 81°C |
| Sinónimo | O,O-Dimethyl O-(4-(methylsulfonyl)-m-tolyl) phosphorothioate |
| Peso molecular (g/mol) | 310.33 g/mol |
| Cantidad | 10 mg |
| Grado | Acaricidas e insecticidas |
Título del producto
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?