Learn More
Fentión, Honeywell Fluka™
Código de producto. 16656213 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16656213 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16656213 Proveedor Honeywell Fluka N.º de proveedor R1702100MG
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Honeywell Fluka™ ofrece una amplia gama de materiales de referencia certificados inorgánicos de alta calidad  y materiales de referencia orgánicos.
  • Producido conforme a ISO 9001
  • Adecuado para una amplia gama de industrias y aplicaciones
  • Certificado detallado de análisis incluido en cada entrega
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fenthion
CAS 55-38-9
% máx. CAS ≤ 100%
Densidad 1.250 g/cm3 (20°C)
Beilstein 1974129
Color Incolora
Punto de ebullición 90°C (0.01 hPa)
Sinónimo O,O-dimethyl O-4-methylthio-m-tolyl phosphorothioate
Peso molecular (g/mol) 278.33 g/mol
Cantidad 100 mg
Grado Acaricidas e insecticidas