Learn More
Fentión-d6 (O,O-dimetil-d6), CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Fenthion-d6 |
| CAS | 1189662-83-6 |
| Fórmula molecular | C10 2H6 H9 O3 P S2 |
| Cantidad | 0.01 g |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C10H15O3PS2/c1-8-7-9(5-6-10(8)16-4)13-14(15,11-2)12-3/h5-7 H,1-4H3/i2D3,3D3 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])OP(=S)(Oc1ccc(SC)c(C)c1)OC([2 H])([2 H])[2 H] |
| Nombre IUPAC | (3-metil-4-metilsulfanilfenoxi)-sulfanilideno-bis(trideuteriometoxi)-λ ^{5}-fosfano |
| Peso molecular (g/mol) | 284.36 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 284.0577 g/mol |
| Porcentaje de pureza | 99 atom % D, min 95% Chemical Purity |