Learn More
Fention D6& Mezcla de atrazina D5 579 50 μg/mL en acetona, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Atrazine-d5∣Fenthion-d6 |
| CAS | 163165-75-1, 1189662-83-6 |
| Disolvente o matriz | Acetone |
| Cantidad | 1 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Atrazine-d5 50 μg/mL∣Fenthion-d6 50 μg/mL |