Learn More
Fention 1000 μg/mL en tolueno, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30319932
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30319932 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30319932 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA13580000TO1000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fenthion
CAS 55-38-9
Nombres de analitos o componentes Fenthion
Condiciones de envío +20 °C
Fórmula molecular C10 H15 O3 P S2
Concentración 1000 μg/ml
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Fenthion
Fórmula InChI InChI=1S/C10H15O3PS2/c1-8-7-9(5-6-10(8)16-4)13-14(15,11-2)12-3/h5-7H,1-4H3
SMILES COP(=S)(OC)Oc1ccc(SC)c(C)c1
Nombre IUPAC dimetoxi-(3-metil-4-metilsulfanilfenoxi)-sulfanilideno-λ ^{5}-fosfano
Solvent or Matrix Tolueno
Peso molecular (g/mol) 278.33
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 278,02 g/mol