Learn More
Fensulfotión Sulfona, TRC
Código de producto. 30041382
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
50 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30041382 50 mg 50 miligramos
30010661 500 mg 500 miligramos
30012168 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30041382 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF26552050MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14255-72-2
Fórmula molecular C11 H17 O5 P S2
Peso molecular (g/mol) 324.35
Sinónimo Phosphorothioic acid, O,O-diethyl O-[4-(methylsulfonyl)phenyl] ester, Phosphorothioic acid, O,O-diethyl O-[p-(methylsulfonyl)phenyl] ester (7CI,8CI), Phosphorothioic acid, diethyl O-[p-(methylsulfonyl)phenyl] ester (6CI), Phenol, p-(methylsulfonyl)-, O-ester with O,O-diethyl phosphorothioate (8CI), Dasanit sulfone, Dasanit sulphone, Fensulfothion sulfone, O,O-Diethyl O-(4-methylsulfonylphenyl) phosphorothioate
Nombre IUPAC Dietoxi-(4-metilsulfonilfenoxi)-sulfanilideno-λ^{5}-fosfano
SMILES CCOP(=S)(OCC)Oc1ccc(cc1)S(=O)(=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fensulfothion-sulfone
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C11H17O5PS2/c1-4-14-17(18,15-5-2)16-10-6-8-11(9-7-10)19(3,12)13/h6-9H,4-5H2,1-3H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 324.0255
Porcentaje de pureza >95%